Cesiumcarbonaat ≥99.994% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
12117.22
12117.06
12117.14
12117.22EA
343
EUR
12117.22
12117.06
12117.14
Cesiumcarbonaat ≥99.994% (metals basis), Puratronic®
Cesiumcarbonaat
Purity: 99.994%
CAS No.: 534-17-8
Molecular Formula: Cs2CO3
Formula Weight: 325.82
Physical Form: Powder/Granules
Density: 4.072
pH: 10-12
Melting Point: 610° dec.
Beilstein Reference: 4546405
Merck Reference: 14,2010
MDL No.: MFCD00010957
Formule:
Cs₂CO₃ MW: 325.82 g/mol Smeltpunt: 610 °C (ontbinding) Dichtheid: 4.072 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010957 CAS nummer: 534-17-8 EINECS: 208-591-9 Merck Index: 14,2010 |