Cesiumcarbonaat ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
87635.09 87635.18
87635.09EA 62.2 EUR
87635.09 87635.18
Cesiumcarbonaat ≥99.99% (metals basis)
Cesiumcarbonaat
Purity: 99.99% CAS No.: 534-17-8 Molecular Formula: Cs2CO3 Formula Weight: 325.82 Physical Form: Powder/Granules Density: 4.072 pH: 10-12 Melting Point: 610° dec. Beilstein Reference: 4546405 Merck Reference: 14,2010 MDL No.: MFCD00010957
Formule: Cs₂CO₃
Dichtheid: 4,072
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010957
CAS nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 14,2010