Cesiumcarbonaat
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
1.02040.0025 1.02040.1000
1.02040.0025EA 60.4 EUR
1.02040.0025 1.02040.1000
Cesiumcarbonaat
Cesiumcarbonaat
Formule: Cs₂CO₃
Smeltpunt: 610 °C
Dichtheid: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010957
CAS nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable