Lithium carbonate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
3995.1 3995.2
ROTH3995.1EA 0 EUR
ROTH3995.1 ROTH3995.2
Lithium carbonate
Lithium carbonate
Formule: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Smeltpunt: 720
Dichtheid: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011084
CAS nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549