Kaliumdichromaat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
P744.1 P744.2
ROTHP744.1EA 119 EUR
ROTHP744.1 ROTHP744.2
Kaliumdichromaat
Kaliumdichromaat
Formule: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Kookpunt: 500
Smeltpunt: 398
Dichtheid: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011367
CAS nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
UN: 3087
ADR: 5.1 II
Bereik: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790