Cesium chromate ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
13492.14
13492.22
13492.14EA
59.9
EUR
13492.14
13492.22
Cesium chromate ≥99.9% (metals basis)
Cesium chromate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13454-78-9
Molecular Formula: Cs2CrO4
Formula Weight: 381.81
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 3087
MDL No.: MFCD00016050
Formule:
CrCs₂O₄ MW: 381.8 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016050 CAS nummer: 13454-78-9 EINECS: 236-640-4 UN: 3087 ADR: 5.1 III |