Cesium fluoride 99.9%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
315910250
315910050
315911000
ACRO315910250EA
107
EUR
ACRO315910250
ACRO315910050
ACRO315911000
Cesium fluoride 99.9%, extra pure
Cesium fluoride
Formule:
CsF MW: 151.9 g/mol Kookpunt: 1251 Smeltpunt: 682 °C Dichtheid: 4.627 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010960 CAS nummer: 13400-13-0 EINECS: 236-487-3 UN: 3288 ADR: 6.1 II |
Specification Test Results
Appearance | White Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |