Kaliumhexacyanoferraat (III) , Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.04971.1000 1.04971.9050
1.04971.1000EA 281 EUR
1.04971.1000 1.04971.9050
Kaliumhexacyanoferraat (III) , Supelco®
Potassium hexacyanoferrate(III)
Formule: K₃Fe(CN)₆
Dichtheid: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011392
CAS nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,07712