Kaliumhexacyanoferraat (III)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Potassium ferricyanide(III), Tripotassium hexacyanoferrate, Potassium ferricyanide
7971.1 7971.2
ROTH7971.1EA 0 EUR
ROTH7971.1 ROTH7971.2
Kaliumhexacyanoferraat (III)
Potassium hexacyanoferrate(III)
Formule: K₃Fe(CN)₆
Dichtheid: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011392
CAS nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712