Potassium iodide
Leverancier: Lovibond
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Dipotassium diiodide, Kali iodide
501210 501211
LOVI501210EA 20.1 EUR
LOVI501210 LOVI501211
Potassium iodide
Potassium iodide
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Kookpunt: 1330
Smeltpunt: 686
Dichtheid: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011405
CAS nummer: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727