Sodium iodide
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
8783.1 8783.2
ROTH8783.1EA 0 EUR
ROTH8783.1 ROTH8783.2
Sodium iodide
Sodium iodide
Formule: NaI
Kookpunt: 1300 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 662 °C
Dichtheid: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003532
CAS nummer: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705