Sodium iodide ≥99%, Reagent Grade, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
217638-5G
217638-25KG
217638-5GEA
39.9
EUR
217638-5G
HONC217638-25KG
Sodium iodide ≥99%, Reagent Grade, Fluka™
Sodium iodide
- ≥95% for general laboratory use.
Formule:
NaI Kookpunt: 1,304 °C (1.013 hPa) Smeltpunt: 662 °C Dichtheid: 3,67 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003532 CAS nummer: 7681-82-5 EINECS: 231-679-3 ADR: 9,III Merck Index: 13,08705 |
Specification Test Results
Assay of I | 83.8 - 85.4 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 1.0 % |