Potassium iodate
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
P751.1
P751.2
ROTHP751.1EA
57.9
EUR
ROTHP751.1
ROTHP751.2
Potassium iodate
Potassium iodate
Formule:
KlO₃ MW: 214 g/mol Smeltpunt: 560 Dichtheid: 3.98 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011406 CAS nummer: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 UN: 1479 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,07726 |