Potassium manganate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
39506.09 39506.18
39506.09EA 87.6 EUR
39506.09 39506.18
Potassium manganate
Potassium manganate
Formule: K₂MnO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043089
CAS nummer: 10294-64-1
EINECS: 233-665-2
UN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7644