Potassium nitrate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Nitrate of Potash
P021.1 P021.2
ROTHP021.1EA 40.9 EUR
ROTHP021.1 ROTHP021.2
Potassium nitrate
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Smeltpunt: 334
Dichtheid: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011409
CAS nummer: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
UN: 1486
ADR: 5.1 III
Bereik: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733