Kaliumhydroxide ≥99.98% (metals basis) 85% min (KOH basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99.98%
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: KOH
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Pellets
Density: 2.044
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 13,5
Melting Point: 360°
Boiling Point: 1320-1324°
Merck Reference: 14,7640
UN No.: 1813
MDL No.: MFCD00003553
Formule:
KOH Kookpunt: 1320…1324 °C Smeltpunt: 360 °C Dichtheid: 2,044 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003553 CAS nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8,II Bereik: 01-2119487136-33 Merck Index: 14,7640 |