Kaliumhydroxide ≥85%, flakes
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A16199.36
A16199.0E
A16199.0C
A16199.36EA
24.3
EUR
A16199.36
A16199.0E
A16199.0C
Kaliumhydroxide ≥85%, flakes
Kaliumhydroxide
Purity: 85%
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: HKO
Formula Weight: 56.11
Odour: Odourless
pH: 13,5
Melting Point: 360°
Boiling Point: 1320-1324°
Merck Reference: 14,7640
UN No.: 1813
MDL No.: MFCD00003553
Formule:
KOH Kookpunt: 1320…1324 °C Smeltpunt: 360 °C Dichtheid: 2,044 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003553 CAS nummer: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1813 ADR: 8,II Bereik: 01-2119487136-33 Merck Index: 14,7640 |