Kaliumhydroxide
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
400029-1 400029-5
CAYM400029-1EA 18.3 EUR
CAYM400029-1 CAYM400029-5
Kaliumhydroxide
Kaliumhydroxide
Formule: KOH
Kookpunt: 1320 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 360 °C
Dichtheid: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003553
CAS nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
Bereik: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806