Kaliumhydroxide
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Potash caustic, Caustic potash
7986.2 7986.1 7986.5
ROTH7986.2EA 0 EUR
ROTH7986.2 ROTH7986.1 ROTH7986.5
Kaliumhydroxide
Kaliumhydroxide
Formule: KOH
MW: 56.11 g/mol
Kookpunt: 1320
Smeltpunt: 360
Dichtheid: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003553
CAS nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
Bereik: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806