di-Potassium hydrogen phosphate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
P749.1 P749.2 P749.5
ROTHP749.1EA 36.9 EUR
ROTHP749.1 ROTHP749.2 ROTHP749.5
di-Potassium hydrogen phosphate
di-Potassium hydrogen phosphate
Formule: K₂HPO₄
Smeltpunt: 340 °C
Dichtheid: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011383
CAS nummer: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM