Potassium dihydrogen phosphate
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3904.1
3904.2
3904.3
3904.5
ROTH3904.1EA
0
EUR
ROTH3904.1
ROTH3904.2
ROTH3904.3
ROTH3904.5
Potassium dihydrogen phosphate
Potassium dihydrogen phosphate
Formule:
KH₂PO₄ Kookpunt: ∼100 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 253 °C Dichtheid: 2,3 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011401 CAS nummer: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 Bereik: 01-2119490224-41 Merck Index: 13,07744 |