Natrium-diwaterstoffosfaat

Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

T878.1 T878.2
ROTHT878.1EA 34.5 EUR
ROTHT878.1 ROTHT878.2
Natrium-diwaterstoffosfaat
Natrium-diwaterstoffosfaat
Formule: NaH₂PO₄
Smeltpunt: ∼650 °C
Dichtheid: 0,9996 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003527
CAS nummer: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2
Bereik: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR