Dikaliumtetrachloroplatinaat Pt 46-47%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
195360010 195360050 195360250
ACRO195360010EA 133 EUR
ACRO195360010 ACRO195360050 ACRO195360250
Dikaliumtetrachloroplatinaat Pt 46-47%
Dikaliumtetrachloroplatinaat
Formule: Cl₄K₂Pt
Kookpunt: 35…40 °C (20 mmHg)
Dichtheid: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011378
CAS nummer: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07855
Order Now
Specification Test Results
Appearance Red-brown Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤500 ppm (referring to Pt)
Gravimetry 46 to 47 % (Pt)