Dikaliumtetrachloroplatinaat (≥46,0% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
11048.03
11048.06
11048.14
11048.03EA
124
EUR
11048.03
11048.06
11048.14
Dikaliumtetrachloroplatinaat (≥46,0% Pt) ≥99.9% (metals basis)
Dikaliumtetrachloroplatinaat
Purity: 99.9%
CAS No.: 10025-99-7
Molecular Formula: Cl4K2Pt
Formula Weight: 415.11
Physical Form: Crystalline
Density: 3.38
Appearance: Red-brown
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,7682
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00011378
Formule:
Cl₄K₂Pt Kookpunt: 35…40 °C (20 mmHg) Smeltpunt: Dec. Dichtheid: 3,38 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011378 CAS nummer: 10025-99-7 EINECS: 233-050-9 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7682 |