Dikaliumtetrachloroplatinaat ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 46.0%, Premion®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
43946.03 43946.06 43946.14
43946.03EA 173 EUR
43946.03 43946.06 43946.14
Dikaliumtetrachloroplatinaat ≥99.99% (metals basis) Pt ≥ 46.0%, Premion®
Dikaliumtetrachloroplatinaat
Purity: 99.99% CAS No.: 10025-99-7 Molecular Formula: Cl4K2Pt Formula Weight: 415.11 Physical Form: Crystalline Density: 3.38 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Melting Point: dec. Merck Reference: 14,7682 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011378
Formule: Cl₄K₂Pt
Kookpunt: 35…40 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: Dec.
Dichtheid: 3,38
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011378
CAS nummer: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,7682