Dikaliumperoxodisulfaat ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15310.0E A15310.36
A15310.0EEA 187 EUR
A15310.0E A15310.36
Dikaliumperoxodisulfaat ≥97%
Dikaliumperoxodisulfaat
Purity: 97% CAS No.: 7727-21-1 Molecular Formula: K2O8S2 Formula Weight: 270.33 Odour: Odourless Melting Point: 100° dec. UN No.: 1492 MDL No.: MFCD00011386
Formule: K₂S₂O₈
Dichtheid: 2,477
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011386
CAS nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,7656