Dikaliumperoxodisulfaat ≥99.0% ACS, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
216224-100G 216224-500G 216224-50KG
216224-100GEA 60.2 EUR
216224-100G 216224-500G HONC216224-50KG
Dikaliumperoxodisulfaat ≥99.0% ACS, Fluka™
Dikaliumperoxodisulfaat
Formule: K₂S₂O₈
Smeltpunt: 100 °C
Dichtheid: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011386
CAS nummer: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,07741
Order Now
Specification Test Results
Assay 99.0 - 101.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chlorine compounds (Cl) Max. 10 ppm
Vapor Density 9.3 (vs air)