Potassium thiocyanate 98%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
377431000
377435000
377430025
ACRO377431000EA
31.8
EUR
ACRO377431000
ACRO377435000
ACRO377430025
Potassium thiocyanate 98%, pure
Potassium thiocyanate
Formule:
KSCN Kookpunt: 500 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 170…179 °C Dichtheid: 1,886 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011413 CAS nummer: 333-20-0 EINECS: 206-370-1 Merck Index: 12,07866 |
Specification Test Results
Appearance | Colorless to white Crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |