Potassium thiocyanate, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Potassium rhodanide
MQ200
1.05124.1000 1.05124.9050
1.05124.1000EA 81.8 EUR
1.05124.1000 1.05124.9050
Potassium thiocyanate, Supelco®
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Kookpunt: 500
Smeltpunt: 175
Dichtheid: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011413
CAS nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866