Potassium thiocyanate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Potassium rhodanide
MQ300
1.05125.0250 1.05125.1000 1.05125.9050
1.05125.0250EA 102 EUR
1.05125.0250 1.05125.1000 1.05125.9050
Potassium thiocyanate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
MW: 97.18 g/mol
Kookpunt: 500
Smeltpunt: 175
Dichtheid: 1.61 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011413
CAS nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866
Order Now
Specification Test Results
Solubility 208 g/l (20 °C)
Melting Point 175 °C
Molar Mass 97.18 g/mol
Bulk Density 750 - 1000 kg/m3
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Density 1.89 g/cm3 (20 °C)
pH 5.3 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)