Potassium thiocyanate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Potassium rhodanide
P753.1 P753.2
ROTHP753.1EA 95.5 EUR
ROTHP753.1 ROTHP753.2
Potassium thiocyanate
Potassium thiocyanate
Formule: KSCN
Kookpunt: 500 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 175 °C
Dichtheid: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011413
CAS nummer: 333-20-0
EINECS: 206-370-1
Merck Index: 12,07866