Sodium selenide ≥99.8% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
36187.03
36187.06
36187.03EA
374
EUR
36187.03
36187.06
Sodium selenide ≥99.8% (metals basis)
Sodium selenide
Purity: 99.8%
CAS No.: 1313-85-5
Molecular Formula: Na2Se
Formula Weight: 124.94
Physical Form: -60 Mesh (dry under argon)
Density: 2.625
Appearance: Grey to pink
Melting Point:
Formule:
Na₂Se Smeltpunt: >875 °C Dichtheid: 2,625 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014240 CAS nummer: 1313-85-5 EINECS: 215-212-0 UN: 3283 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,8672 |