Cesium sulphate ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Purity: 99.997%
CAS No.: 10294-54-9
Molecular Formula: Cs2O4S
Formula Weight: 361.87
Physical Form: Powder
Density: 4.243
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1010°
Merck Reference: 14,2016
MDL No.: MFCD00010959
Formule:
Cs₂O₄S Kookpunt: 1627 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1010 °C Dichtheid: 4,243 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010959 CAS nummer: 10294-54-9 EINECS: 233-662-6 Merck Index: 14,2016 |