Cesium sulphate ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
14559.14 14559.22
14559.14EA 78.3 EUR
14559.14 14559.22
Cesium sulphate ≥99.99% (metals basis)
Cesium sulphate
Purity: 99.99% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2SO4 Formula Weight: 361.87 Physical Form: -60 Mesh Powder Density: 4.243 Melting Point: 1010° Merck Reference: 14,2016 MDL No.: MFCD00010959
Formule: Cs₂O₄S
Kookpunt: 1627 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1010 °C
Dichtheid: 4,243
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010959
CAS nummer: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 14,2016