Cesium sulphate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A16767.14 A16767.22 A16767.36
A16767.14EA 34.8 EUR
A16767.14 A16767.22 A16767.36
Cesium sulphate ≥99%
Cesium sulphate
Purity: 99% CAS No.: 10294-54-9 Molecular Formula: Cs2SO4 Formula Weight: 361.87 Odour: Odourless Melting Point: 1010° MDL No.: MFCD00010959
Formule: Cs₂O₄S
MW: 361.87 g/mol
Kookpunt: 1627
Smeltpunt: 1010
Dichtheid: 4.24
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010959
CAS nummer: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 13,02025