Cesium sulphate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
9355.1 9355.2
ROTH9355.1EA 0 EUR
ROTH9355.1 ROTH9355.2
Cesium sulphate
Cesium sulphate
Formule: Cs₂O₄S
MW: 361.87 g/mol
Kookpunt: 1627
Smeltpunt: 1010
Dichtheid: 4.24 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010959
CAS nummer: 10294-54-9
EINECS: 233-662-6
Merck Index: 13,02025