Potassium sulphate, powder, EMPROVE® EXPERT BP, E515, Ph. Eur., JP, extra_pure excipient_suitable, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.05151.9029
1.05151.1000
1.05151.9029EA
0
EUR
1.05151.9029
1.05151.1000
Potassium sulphate, powder, EMPROVE® EXPERT BP, E515, Ph. Eur., JP, extra_pure excipient_suitable, SAFC®
Potassium sulphate
Formule:
K₂SO₄ MW: 174.26 g/mol Kookpunt: 1698 Smeltpunt: 1069 Dichtheid: 2.66 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011388 CAS nummer: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 13,07759 |