Potassium sulphate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
X889.1 X889.2 X889.3 X889.5
ROTHX889.1EA 18.5 EUR
ROTHX889.1 ROTHX889.2 ROTHX889.3 ROTHX889.5
Potassium sulphate
Potassium sulphate
Formule: K₂SO₄
MW: 174.26 g/mol
Kookpunt: 1698
Smeltpunt: 1069
Dichtheid: 2.66 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011388
CAS nummer: 7778-80-5
EINECS: 231-915-5
Merck Index: 13,07759