Rubidium sulphate ≥99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
13493.14
13493.22
13493.36
13493.14EA
99.2
EUR
13493.14
13493.22
13493.36
Rubidium sulphate ≥99% (metals basis)
Rubidium sulphate
Purity: 99%
CAS No.: 7488-54-2
Molecular Formula: Rb2SO4
Formula Weight: 267.00
Physical Form: Crystalline
Density: 3.613
Refractive Index: 1.513
Odour: Odourless
Melting Point: 1050°
MDL No.: MFCD00011190
Formule:
O₄Rb₂S Kookpunt: 1708 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 1050 °C Dichtheid: 3,613 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011190 CAS nummer: 7488-54-2 EINECS: 231-301-7 |