Kaliumhydrogeensulfaat 98.5% for analysis
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
207755000 207750025
ACRO207755000EA 57.1 EUR
ACRO207755000 ACRO207750025
Kaliumhydrogeensulfaat 98.5% for analysis
Kaliumhydrogeensulfaat
Formule: KHSO₄
Smeltpunt: 214 °C
Dichtheid: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011404
CAS nummer: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07695
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Adhering crystals
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Ammonium (NH4) ≤20 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm