Kaliumhydrogeensulfaat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Potassium bisulphate
X989.1 X989.2 X989.3
ROTHX989.1EA 28.5 EUR
ROTHX989.1 ROTHX989.2 ROTHX989.3
Kaliumhydrogeensulfaat
Kaliumhydrogeensulfaat
Formule: KHSO₄
MW: 136.17 g/mol
Smeltpunt: 214
Dichtheid: 2.32 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00011404
CAS nummer: 7646-93-7
EINECS: 231-594-1
UN: 2509
ADR: 8 II
Merck Index: 13,07695