Natriumhydrogeensulfaat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium bisulphate
2373.1 2373.2
ROTH2373.1EA 0 EUR
ROTH2373.1 ROTH2373.2
Natriumhydrogeensulfaat
Natriumhydrogeensulfaat
Formule: HNaO₄S
Dichtheid: 1,8 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003531
CAS nummer: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08729