Lithium tantalate ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
41834.09
41834.18
41834.09EA
139
EUR
41834.09
41834.18
Lithium tantalate ≥99.9% (metals basis)
Lithium tantalate
Purity: 99.9%
CAS No.: 12031-66-2
Molecular Formula: LiTaO3
Formula Weight: 235.89
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016174
Formule:
LiO₃Ta Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00016174 CAS nummer: 12031-66-2 EINECS: 234-757-5 |