Ammoniumwaterstofdifluoride ≥97%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ammonium bifluoride, Ammonium hydrogen fluoride
21253.290EA 80.5 EUR
21253.290 21253.368
Ammoniumwaterstofdifluoride ≥97%, TECHNICAL
Ammoniumwaterstofdifluoride
Formule: NH₄HF₂
MW: 57.04 g/mol
Smeltpunt: 127
Dichtheid: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012018
CAS nummer: 1341-49-7
EINECS: 215-676-4
UN: 1727
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00498
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 97 %