Calcium hexaboride ≥95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
41721.18
41721.30
41721.A1
41721.18EA
48.8
EUR
41721.18
41721.30
41721.A1
Calcium hexaboride ≥95%
Calcium hexaboride
Purity: 95+%
CAS No.: 12007-99-7
Molecular Formula: CaB6
Formula Weight: 104.95
Physical Form: -20 Mesh Powder
Density: 2.30
Melting Point: 2235°
MDL No.: MFCD00148904
Formule:
B₆Ca Smeltpunt: 2235 °C Dichtheid: 2,30 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00148904 CAS nummer: 12007-99-7 EINECS: 234-525-3 |