Calcium hexaboride ≥99.5%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
41722.06 41722.14 41722.22
41722.06EA 66.4 EUR
41722.06 41722.14 41722.22
Calcium hexaboride ≥99.5%
Calcium hexaboride
Purity: 99.5% CAS No.: 12007-99-7 Molecular Formula: CaB6 Formula Weight: 104.95 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 2.30 Melting Point: 2235° MDL No.: MFCD00148904
Formule: B₆Ca
Smeltpunt: 2235 °C
Dichtheid: 2,30
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00148904
CAS nummer: 12007-99-7
EINECS: 234-525-3