Barium bromide, watervrij 99%, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
315380500 315382500
ACRO315380500EA 76.2 EUR
ACRO315380500 ACRO315382500
Barium bromide, watervrij 99%, pure
Barium bromide
Formule: BaBr₂
Kookpunt: 1835 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 850 °C
Dichtheid: 4,78 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003444
CAS nummer: 10553-31-8
EINECS: 234-140-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,00995
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Specificaties
Environmentally Preferable