Barium bromate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11008.22 A11008.36
A11008.22EA 62.9 EUR
A11008.22 A11008.36
Barium bromate ≥97%
Barium bromate
Purity: 97% CAS No.: 13967-90-3 Molecular Formula: BaBr2O6 Formula Weight: 393.16 Odour: Odourless UN No.: 2719 MDL No.: MFCD00014177
Formule: BaBr₂O₆
MW: 393.13 g/mol
Dichtheid: 3.99
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014177
CAS nummer: 13967-90-3
EINECS: 237-750-5
UN: 2719
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,00994