Calciumchloride, anhydrous ≥95%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
0070.1000EA 64.8 EUR
0070.1000 0070.5000
Calciumchloride, anhydrous ≥95%, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Calciumchloride
Formule: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Kookpunt: 1600
Smeltpunt: 772
Dichtheid: 2.174 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010903
CAS nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
Bereik: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Order Now
Specification Test Results
Assay min. 95 %