Bariumperchloraat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01738.0250 1.01738.1000
1.01738.0250EA 300 EUR
1.01738.0250 1.01738.1000
Bariumperchloraat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Bariumperchloraat
Formule: Ba(ClO₄)₂
MW: 336.23 g/mol
Smeltpunt: 505
Dichtheid: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 21 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003440
CAS nummer: 13465-95-7
EINECS: 236-710-4
UN: 1447
ADR: 5.1 (6.1) II
Merck Index: 12,01016
Order Now
Specification Test Results
Solubility 1985 g/l (25 °C)
Melting Point 505 °C
Molar Mass 336.23 g/mol
Bulk Density 1300 kg/m3
Density 2.74 g/cm3 (20 °C)
pH 5.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer